2,7-Dibromophenanthrene ≥98.0% (by GC)
Leverandør: TCI
D5050-200MG
D5050-1G
TCIAD5050-200MGEA
1375
NOK
TCIAD5050-200MG
TCIAD5050-1G
2,7-Dibromophenanthrene ≥98.0% (by GC)
2,7-Dibromophenanthrene
Formel:
C₁₄H₈Br₂ MW: 336,03 g/mol |
MDL nummer:
MFCD09909861 CAS-nummer: 62325-30-8 |
Spesifikasjon Testresultater
Appearance | White to Light yellow powder to crystal |
Purity (GC) | min. 98.0 % |
Melting point | 203.0 to 207.0 deg-C |