2,6-Dichloro-3-iodopyridine ≥98.0% (by GC)
Leverandør: TCI
Danger
D5061-1G D5061-5G
TCIAD5061-1GEA 610 NOK
TCIAD5061-1G TCIAD5061-5G
2,6-Dichloro-3-iodopyridine ≥98.0% (by GC)
2,6-Dichloro-3-iodopyridine
Formel: C₅H₂Cl₂IN
MW: 273,88 g/mol
Lagringstemperatur: Kjøleskap
MDL nummer: MFCD03094686
CAS-nummer: 148493-37-2
FN: 2811
ADR: 6.1,III
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance White to Yellow to Orange powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 75.0 to 79.0 deg-C