N,N-Diethyl-2,2,2-trifluoroacetamide ≥98.0% (by GC)
Leverandør: TCI
Warning
D5063-5G D5063-25G
TCIAD5063-5GEA 825 NOK
TCIAD5063-5G TCIAD5063-25G
N,N-Diethyl-2,2,2-trifluoroacetamide ≥98.0% (by GC)
N,N-Diethyl-2,2,2-trifluoroacetamide
Formel: C₆H₁₀F₃NO
MW: 169,15 g/mol
Kokepunkt: 160°C
Flash punkt: 43°C
MDL nummer: MFCD00192034
CAS-nummer: 360-92-9
FN: 1993
ADR: 3,III
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance Colorless to Light yellow to Light orange clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %