1,2,6,7-Tetrahydro-8H-indeno[5,4-b]furan-8-one ≥98.0% (by GC)
Leverandør: TCI
Synonymer: 6,7-Dihydro-1H-indeno[5,4-b]furan-8(2H)-one, Ramelteon Impurity 5, 1,2,6,7-Tetrahydro-8H-indeno[5,4-b]furan-8-one
D5069-200MG D5069-1G
TCIAD5069-200MGEA 650 NOK
TCIAD5069-200MG TCIAD5069-1G
1,2,6,7-Tetrahydro-8H-indeno[5,4-b]furan-8-one ≥98.0% (by GC)
1,2,6,7-Tetrahydro-8H-indeno[5,4-b]furan-8-one
Formel: C₁₁H₁₀O₂
MW: 174,2 g/mol
MDL nummer: MFCD09955085
CAS-nummer: 196597-78-1
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=5a7d24acd7af21ecd6f4bee0799c61f3f8253938&vid=5a7d24acd7af21ecd6f4bee0799c61f3f8253938&prid=web&clid=SAPDAM
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance White to Light yellow powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 133.0 to 137.0 deg-C