1,5-Dimethyl-3-(trifluoromethyl)-1H-pyrazole ≥98.0% (by GC)
Leverandør: TCI
Warning
Synonymer: 1,5-Dimethyl-3-(trifluoromethyl)pyrazole
D5071-200MG D5071-1G
TCIAD5071-200MGEA 395 NOK
TCIAD5071-200MG TCIAD5071-1G
1,5-Dimethyl-3-(trifluoromethyl)-1H-pyrazole ≥98.0% (by GC)
1,5-Dimethyl-3-(trifluoromethyl)-1H-pyrazole
Formel: C₆H₇F₃N₂
MW: 164,13 g/mol
Kokepunkt: 71°C
MDL nummer: MFCD04972844
CAS-nummer: 79080-31-2
FN: 1993
ADR: 3,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=0fc1280ac1bf7078f575f5be5875dd917a392cd8&vid=0fc1280ac1bf7078f575f5be5875dd917a392cd8&prid=web&clid=SAPDAM
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance Colorless to Light yellow clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %