2,4-Dichloro-3-formylpyridine ≥98.0% (by GC)
Leverandør: TCI
Warning
Synonymer: 2,4-Dichloronicotinaldehyde, 2,4-Dichloropyridine-3-carboxaldehyde, 2,4-Dichloro-3-formylpyridine, 2,4-Dichloro-3-pyridinecarboxaldehyde
D5076-1G D5076-5G
TCIAD5076-1GEA 1175 NOK
TCIAD5076-1G TCIAD5076-5G
2,4-Dichloro-3-formylpyridine ≥98.0% (by GC)
2,4-Dichloro-3-formylpyridine
Formel: C₆H₃Cl₂NO
MW: 176,00 g/mol
MDL nummer: MFCD07437909
CAS-nummer: 134031-24-6
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=def09b8ee40cc9014044d0352994b4bf3ab4edec&vid=def09b8ee40cc9014044d0352994b4bf3ab4edec&prid=web&clid=SAPDAM
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance White to Orange to Green powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 71.0 to 75.0 deg-C