2,3-Dibromo-5-picoline ≥98.0% (by GC)
Leverandør: TCI
Warning
Synonymer: 2,3-Dibromo-5-methylpyridine
D5100-5G D5100-25G
TCIAD5100-5GEA 915 NOK
TCIAD5100-5G TCIAD5100-25G
2,3-Dibromo-5-picoline ≥98.0% (by GC)
2,3-Dibromo-5-picoline
Formel: C₆H₅Br₂N
MW: 250,92 g/mol
MDL nummer: MFCD04112574
CAS-nummer: 29232-39-1
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=cb81cd5b4cb2cb1c7e2ac1233020d01530810cc1&vid=cb81cd5b4cb2cb1c7e2ac1233020d01530810cc1&prid=web&clid=SAPDAM
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance White to Light yellow to Light orange powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 53.0 to 57.0 deg-C