O-(2,4-Dinitrophenyl)hydroxylamine ≥97.0% (by GC)
Leverandør: TCI
|
Danger
|
D5103-1G
D5103-5G
TCIAD5103-1GEA
380
NOK
TCIAD5103-1G
TCIAD5103-5G
O-(2,4-Dinitrophenyl)hydroxylamine ≥97.0% (by GC)
O-(2,4-Dinitrophenyl)hydroxylamine
Formel:
C₆H₅N₃O₅ MW: 199,12 g/mol Lagringstemperatur: Kjøleskap |
MDL nummer:
MFCD00075001 CAS-nummer: 17508-17-7 EINECS: 241-512-6 FN: 3224 ADR: 4.1, |
Spesifikasjon Testresultater
Appearance | White to Almost white powder to crystal |
Purity (GC) | min. 97.0 % |