3',5'-Dichloro-2,2,2-trifluoroacetophenone ≥96.0% (by GC)
Leverandør: TCI
Warning
Synonymer: 1-(3,5-Dichlorophenyl)-2,2,2-trifluoroethanone
D5113-1G D5113-5G
TCIAD5113-1GEA 945 NOK
TCIAD5113-1G TCIAD5113-5G
3',5'-Dichloro-2,2,2-trifluoroacetophenone ≥96.0% (by GC)
3',5'-Dichloro-2,2,2-trifluoroacetophenone
Formel: C₈H₃Cl₂F₃O
MW: 243,0100 g/mol
Kokepunkt: 87°C
MDL nummer: MFCD01319996
CAS-nummer: 130336-16-2
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=b147b85987162a67c58e268101ce98d5501c0607&vid=b147b85987162a67c58e268101ce98d5501c0607&prid=web&clid=SAPDAM
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance Light yellow to Yellow to Orange clear liquid
Purity (GC) min. 96.0 %