trans,trans-4-(2,3-Difluoro-4-methylphenyl)-4'-ethylbicyclohexyl ≥98.0% (by GC)
Leverandør: TCI
Synonymer: (trans,trans)-4-(2,3-Difluoro-4-methylphenyl)-4'-ethyl-1,1'-bi(cyclohexane)
D5127-1G D5127-5G
TCIAD5127-1GEA 1000 NOK
TCIAD5127-1G TCIAD5127-5G
trans,trans-4-(2,3-Difluoro-4-methylphenyl)-4'-ethylbicyclohexyl ≥98.0% (by GC)
trans,trans-4-(2,3-Difluoro-4-methylphenyl)-4'-ethylbicyclohexyl
Formel: C₂₁H₃₀F₂
MW: 320,47 g/mol
MDL nummer: MFCD26143186
CAS-nummer: 174350-08-4
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=b54d7f25e5bda7b4ecf0e470d042e34212f58567&vid=b54d7f25e5bda7b4ecf0e470d042e34212f58567&prid=web&clid=SAPDAM
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Mesomorphic range 55.0 to 110.0 deg-C