4-[Difluoro(3,4,5-trifluorophenoxy)methyl]-3,5-difluoro-4'-n-propylbiphenyl ≥98.0% (by GC)
Leverandør: TCI
Synonymer: 4-[Difluoro(3,4,5-trifluorophenoxy)methyl]-3,5-difluoro-4'-propylbiphenyl, 4-(Difluoro(3,4,5-trifluorophenoxy)methyl)-3,5-difluoro-4'-propyl-1,1'-biphenyl
D5130-1G D5130-5G
TCIAD5130-1GEA 730 NOK
TCIAD5130-1G TCIAD5130-5G
4-[Difluoro(3,4,5-trifluorophenoxy)methyl]-3,5-difluoro-4'-n-propylbiphenyl ≥98.0% (by GC)
4-[Difluoro(3,4,5-trifluorophenoxy)methyl]-3,5-difluoro-4'-n-propylbiphenyl
Formel: C₂₂H₁₅F₇O
MW: 428,35 g/mol
Smeltepunkt: 49°C
MDL nummer: MFCD18451990
CAS-nummer: 303186-20-1
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=379581db9cbcb220f284a3ebc5a6f206e38d70e2&vid=379581db9cbcb220f284a3ebc5a6f206e38d70e2&prid=web&clid=SAPDAM
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %