2,3-Difluorbensylamin ≥98.0% (by GC)
Leverandør: TCI
Danger
Synonymer: (2,3-Difluorophenyl)methanamine
D5133-1G D5133-5G
TCIAD5133-1GEA 1625 NOK
TCIAD5133-1G TCIAD5133-5G
2,3-Difluorbensylamin ≥98.0% (by GC)
2,3-Difluorbensylamin
Formel: C₇H₇F₂N
MW: 143,14 g/mol
Flash punkt: 77°C
MDL nummer: MFCD00070793
CAS-nummer: 72235-51-9
FN: 2735
ADR: 8,III
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %