1,3-Difluoro-5-propylbenzene ≥98.0% (by GC)
Leverandør: TCI
Warning
D5134-1G D5134-5G
TCIAD5134-1GEA 660 NOK
TCIAD5134-1G TCIAD5134-5G
1,3-Difluoro-5-propylbenzene ≥98.0% (by GC)
1,3-Difluoro-5-propylbenzene
Formel: C₉H₁₀F₂
MW: 156,18 g/mol
Kokepunkt: 170°C
MDL nummer: MFCD12405568
CAS-nummer: 183245-00-3
FN: 1993
ADR: 3,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=94eb32984c6a0830a7b8c6b12d7977e693b048a7&vid=94eb32984c6a0830a7b8c6b12d7977e693b048a7&prid=web&clid=SAPDAM
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %