Dicyclohexyl(2,4,6-triisopropylphenyl)phosphine ≥97.0% (by GC)
Leverandør: TCI
Synonymer: ((2,4,6-Tri-isopropyl)phenyl)dicyclohexylphosphine
D5135-200MG D5135-1G
TCIAD5135-200MGEA 380 NOK
TCIAD5135-200MG TCIAD5135-1G
Dicyclohexyl(2,4,6-triisopropylphenyl)phosphine ≥97.0% (by GC)
Dicyclohexyl(2,4,6-triisopropylphenyl)phosphine
Formel: C₂₇H₄₅P
MW: 400,631 g/mol
MDL nummer: MFCD11656073
CAS-nummer: 303111-96-8
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=4ccfb8aea00396797adab092d532839bffd43f30&vid=4ccfb8aea00396797adab092d532839bffd43f30&prid=web&clid=SAPDAM
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 97.0 %
Melting point 137.0 to 141.0 deg-C