2,6-Difluoro-3-iodopyridine ≥98.0% (by GC)
Leverandør: TCI
Warning
D5141-1G D5141-5G
TCIAD5141-1GEA 865 NOK
TCIAD5141-1G TCIAD5141-5G
2,6-Difluoro-3-iodopyridine ≥98.0% (by GC)
2,6-Difluoro-3-iodopyridine
Formel: C₅H₂F₂IN
MW: 240,98 g/mol
MDL nummer: MFCD09743595
CAS-nummer: 685517-67-3
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=d1776658c488af82ef490e57fd0099bc228a6887&vid=d1776658c488af82ef490e57fd0099bc228a6887&prid=web&clid=SAPDAM
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance White to Light yellow powder to lump
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 38.0 to 42.0 deg-C