(3,5-Dichlorophenyl)(2,4,6-trimethoxyphenyl)iodonium p-Toluenesulphonate ≥95.0% (by HPLC)
Leverandør: TCI
Warning
Synonymer: (3,5-Dichlorophenyl)(2,4,6-trimethoxyphenyl)iodonium Tosylate
D5145-200MG D5145-1G
TCIAD5145-200MGEA 970 NOK
TCIAD5145-200MG TCIAD5145-1G
(3,5-Dichlorophenyl)(2,4,6-trimethoxyphenyl)iodonium p-Toluenesulphonate ≥95.0% (by HPLC)
(3,5-Dichlorophenyl)(2,4,6-trimethoxyphenyl)iodonium p-Toluenesulphonate
Formel: C₂₂H₂₁Cl₂IO₆S
MW: 611,27 g/mol
Lagringstemperatur: Kjøleskap
MDL nummer: MFCD30475653
CAS-nummer: 1868173-25-4
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=82cfee85ada98142a60552fc710d5c74d78a3fda&vid=82cfee85ada98142a60552fc710d5c74d78a3fda&prid=web&clid=SAPDAM
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance White to Light yellow to Light orange powder to crystal
Purity (HPLC) min. 95.0 % (total of Ion-Pair)