4,5-Difluoro-2-methoxybenzonitrile ≥98.0% (by GC)
Leverandør: TCI
Danger
D5157-1G D5157-5G
TCIAD5157-1GEA 1025 NOK
TCIAD5157-1G TCIAD5157-5G
4,5-Difluoro-2-methoxybenzonitrile ≥98.0% (by GC)
4,5-Difluoro-2-methoxybenzonitrile
Formel: C₈H₅F₂NO
MW: 169,13 g/mol
MDL nummer: MFCD06660346
CAS-nummer: 425702-28-9
FN: 3439
ADR: 6.1,III
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance White to Light yellow powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 97.0 to 101.0 deg-C