2,6-Difluoro-3-nitrobenzonitrile ≥97.0% (by GC)
Leverandør: TCI
Danger
D5185-1G D5185-5G
TCIAD5185-1GEA 220 NOK
TCIAD5185-1G TCIAD5185-5G
2,6-Difluoro-3-nitrobenzonitrile ≥97.0% (by GC)
2,6-Difluoro-3-nitrobenzonitrile
Formel: C₇H₂F₂N₂O₂
MDL nummer: MFCD00042254
CAS-nummer: 143879-77-0
FN: 3439
ADR: 6.1,III
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 97.0 %
Melting point 51.0 to 55.0 deg-C