2,3-Dimethyl-4-fluoronitrobenzene ≥98.0% (by GC)
Leverandør: TCI
Warning
D5187-1G D5187-5G
TCIAD5187-1GEA 525 NOK
TCIAD5187-1G TCIAD5187-5G
2,3-Dimethyl-4-fluoronitrobenzene ≥98.0% (by GC)
2,3-Dimethyl-4-fluoronitrobenzene
Formel: C₈H₈FNO₂
MW: 169,16 g/mol
Kokepunkt: 110°C
MDL nummer: MFCD05663712
CAS-nummer: 1736-87-4
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=79a6dc85b164cb321a6b06c6762217cd602d4476&vid=79a6dc85b164cb321a6b06c6762217cd602d4476&prid=web&clid=SAPDAM
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance White to Orange to Green powder to lump
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 38.0 to 42.0 deg-C