4,4'-Dibromo-2-nitrobiphenyl ≥98.0% (by GC)
Leverandør: TCI
Warning
D5189-1G D5189-5G
TCIAD5189-1GEA 890 NOK
TCIAD5189-1G TCIAD5189-5G
4,4'-Dibromo-2-nitrobiphenyl ≥98.0% (by GC)
4,4'-Dibromo-2-nitrobiphenyl
Formel: C₁₂H₇Br₂NO₂
MW: 357,00 g/mol
MDL nummer: MFCD05854318
CAS-nummer: 439797-69-0
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=0aae851ce7eeaa40bd4f722c5c2d08b5f6be642e&vid=0aae851ce7eeaa40bd4f722c5c2d08b5f6be642e&prid=web&clid=SAPDAM
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance Light orange to Yellow to Green powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 125.0 to 129.0 deg-C