4,4'-Dibromobenzophenone ≥98.0% (by GC)
Leverandør: TCI
Synonymer: Bis(4-bromophenyl) ketone
D5211-5G D5211-1G
TCIAD5211-5GEA 1725 NOK
TCIAD5211-5G TCIAD5211-1G
4,4'-Dibromobenzophenone ≥98.0% (by GC)
4,4'-Dibromobenzophenone
Formel: C₁₃H₈Br₂O
MW: 340,01 g/mol
Kokepunkt: 395°C
MDL nummer: MFCD00016330
CAS-nummer: 3988-03-2
EINECS: 223-632-0
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=421ac36198f38044368c0bde10891403adbd26fb&vid=421ac36198f38044368c0bde10891403adbd26fb&prid=web&clid=SAPDAM
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance White to Light yellow to Light orange powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 174.0 to 178.0 deg-C