Dipentaerythritol Hexakis(3-mercaptopropionate) ≥93.0% (by titrimetric analysis)
Leverandør: TCI
Warning
Synonymer: DiPETMP, Dipentaerythritol hexa(3-mercaptopropionate)
D5212-25G D5212-500G
TCIAD5212-25GEA 310 NOK
TCIAD5212-25G TCIAD5212-500G
Dipentaerythritol Hexakis(3-mercaptopropionate) ≥93.0% (by titrimetric analysis)
Dipentaerythritol Hexakis(3-mercaptopropionate)
Formel: C₂₈H₄₆O₁₃S₆
MW: 783,02 g/mol
MDL nummer: MFCD00128217
CAS-nummer: 25359-71-1
EINECS: 246-893-2
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=004b17b1ec430e97b1050bc8a3ab3cd4f9d9139b&vid=004b17b1ec430e97b1050bc8a3ab3cd4f9d9139b&prid=web&clid=SAPDAM
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance Colorless to Light yellow to Light orange clear liquid
Purity (Iodometric back titration) min. 93.0 %