2,2,3,3,4,4,5,5,6,6-Decafluoro-6-[(1,2,2-trifluorovinyl)oxy]hexanenitrile ≥98.0% (by GC)
Leverandør: TCI
Warning
D5223-5G D5223-25G
TCIAD5223-5GEA 2125 NOK
TCIAD5223-5G TCIAD5223-25G
2,2,3,3,4,4,5,5,6,6-Decafluoro-6-[(1,2,2-trifluorovinyl)oxy]hexanenitrile ≥98.0% (by GC)
2,2,3,3,4,4,5,5,6,6-Decafluoro-6-[(1,2,2-trifluorovinyl)oxy]hexanenitrile
Formel: C₈F₁₃NO
MW: 373,07 g/mol
Kokepunkt: 110°C
Lagringstemperatur: Kjøleskap
CAS-nummer: 120903-40-4
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=117b8ae36ea52ea98c8b9156b0f540e48626d08f&vid=117b8ae36ea52ea98c8b9156b0f540e48626d08f&prid=web&clid=SAPDAM
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %