1,6-Dibromo-3,8-diisopropylpyrene ≥98.0% (by GC)
Leverandør: TCI
D5236-200MG D5236-1G
TCIAD5236-200MGEA 945 NOK
TCIAD5236-200MG TCIAD5236-1G
1,6-Dibromo-3,8-diisopropylpyrene ≥98.0% (by GC)
1,6-Dibromo-3,8-diisopropylpyrene
Formel: C₂₂H₂₀Br₂
MW: 444,21 g/mol
MDL nummer: MFCD27979119
CAS-nummer: 869340-02-3
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance White to Orange to Green powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %