2-Decylthiophene ≥97.0% (by GC)
Leverandør: TCI
D5240-1ML
D5240-5ML
TCIAD5240-1MLEA
865
NOK
TCIAD5240-1ML
TCIAD5240-5ML
2-Decylthiophene ≥97.0% (by GC)
2-Decylthiophene
Formel:
C₁₄H₂₄S MW: 224,41 g/mol Kokepunkt: 167°C |
MDL nummer:
MFCD00715761 CAS-nummer: 24769-39-9 |
Spesifikasjon Testresultater
Appearance | Colorless to Light yellow to Light orange clear liquid |
Purity (GC) | min. 97.0 % |