2,5-Dibromo-3-hexadecylthiophene ≥96.0% (by GC)
Leverandør: TCI
D5242-1G D5242-5G
TCIAD5242-1GEA 1075 NOK
TCIAD5242-1G TCIAD5242-5G
2,5-Dibromo-3-hexadecylthiophene ≥96.0% (by GC)
2,5-Dibromo-3-hexadecylthiophene
Formel: C₂₀H₃₄Br₂S
MW: 466,36 g/mol
Lagringstemperatur: Kjøleskap
CAS-nummer: 178452-13-6
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=7cb81f6cc739d4c291ccc6e3a696e360273552ee&vid=7cb81f6cc739d4c291ccc6e3a696e360273552ee&prid=web&clid=SAPDAM
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance White to Light yellow powder to crystal
Purity (GC) min. 96.0 %
Melting point 34.0 to 38.0 deg-C