2,6-Diamino-N2-(2-aminoethyl)-5-nitropyridine ≥98.0% (by HPLC)
Leverandør: TCI
|
Warning
|
Synonymer:
2,6-Diamino-N6-(2-aminoethyl)-3-nitropyridine, N2-(2-Aminoethyl)-5-nitropyridine-2,6-diamine
D5245-50MG
D5245-250MG
TCIAD5245-50MGEA
2550
NOK
TCIAD5245-50MG
TCIAD5245-250MG
2,6-Diamino-N2-(2-aminoethyl)-5-nitropyridine ≥98.0% (by HPLC)
2,6-Diamino-N2-(2-aminoethyl)-5-nitropyridine
Formel:
C₇H₁₁N₅O₂ MW: 197,20 g/mol Lagringstemperatur: Fryseskap |
MDL nummer:
MFCD18379166 CAS-nummer: 252944-01-7 |
Spesifikasjon Testresultater
Appearance | White to Yellow to Orange powder to crystal |
Purity (HPLC) | min. 98.0 area% |