3-[(Dimethylsilyl)oxy]-1,1,3,5,5-pentamethyltrisiloxane ≥96.0% (by GC)
Leverandør: TCI
Warning
Synonymer: Methyltris(dimethylsiloxy)silane
D5263-5ML D5263-25ML
TCIAD5263-5MLEA 610 NOK
TCIAD5263-5ML TCIAD5263-25ML
3-[(Dimethylsilyl)oxy]-1,1,3,5,5-pentamethyltrisiloxane ≥96.0% (by GC)
3-[(Dimethylsilyl)oxy]-1,1,3,5,5-pentamethyltrisiloxane
Formel: C₇H₂₄O₃Si₄
MW: 268,61 g/mol
Kokepunkt: 164°C
MDL nummer: MFCD00054789
CAS-nummer: 17082-46-1
EINECS: 241-136-2
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=9f29d8fc47126ab878872524cd2a33e137d02e03&vid=9f29d8fc47126ab878872524cd2a33e137d02e03&prid=web&clid=SAPDAM
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 96.0 %