2-Decyl-1-tetradecanol ≥97.0% (by GC)
Leverandør: TCI
Warning
Synonymer: 2-Decyltetradecan-1-ol
D5283-25ML D5283-500ML
TCIAD5283-25MLEA 365 NOK
TCIAD5283-25ML TCIAD5283-500ML
2-Decyl-1-tetradecanol ≥97.0% (by GC)
2-Decyl-1-tetradecanol
Formel: C₂₄H₅₀O
MW: 354,66 g/mol
Kokepunkt: 177°C
Flash punkt: 209°C
MDL nummer: MFCD00674096
CAS-nummer: 58670-89-6
EINECS: 261-385-0
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 97.0 %