1,4-Diethynyl-2,5-dimethoxybenzene ≥98.0% (by GC)
Leverandør: TCI
D5315-1G D5315-200MG
TCIAD5315-1GEA 2550 NOK
TCIAD5315-1G TCIAD5315-200MG
1,4-Diethynyl-2,5-dimethoxybenzene ≥98.0% (by GC)
1,4-Diethynyl-2,5-dimethoxybenzene
Formel: C₁₂H₁₀O₂
MW: 186,21 g/mol
Smeltepunkt: 166°C
MDL nummer: MFCD00846857
CAS-nummer: 74029-40-6
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance White to Yellow to Green powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %