1,4-Dibromo-2,5-bis[2-(trimethylsilyl)ethynyl]benzene ≥98.0% (by GC)
Leverandør: TCI
Synonymer: [(2,5-Dibromo-1,4-phenylene)bis(ethyne-2,1-diyl)]bis(trimethylsilane), [2-[2,5-Dibromo-4-[2-(trimethylsilyl)ethynyl]phenyl]ethynyl]trimethylsilane
D5316-1G D5316-5G
TCIAD5316-1GEA 1500 NOK
TCIAD5316-1G TCIAD5316-5G
1,4-Dibromo-2,5-bis[2-(trimethylsilyl)ethynyl]benzene ≥98.0% (by GC)
1,4-Dibromo-2,5-bis[2-(trimethylsilyl)ethynyl]benzene
Formel: C₁₆H₂₀Br₂Si₂
MW: 428,31 g/mol
MDL nummer: MFCD11521283
CAS-nummer: 478190-79-3
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance White to Light yellow powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 119.0 to 123.0 deg-C