2,4-Di-tert-pentylphenol ≥98.0% (by GC)
Leverandør: TCI
Warning
Synonymer: 2,4-Di-tert-amylphenol, 2,4-Bis(1,1-dimethylpropyl)phenol, 2,4-Di-tert-pentylphenol
D5320-25G D5320-400G
TCIAD5320-25GEA 245 NOK
TCIAD5320-25G TCIAD5320-400G
2,4-Di-tert-pentylphenol ≥98.0% (by GC)
2,4-Di-tert-pentylphenol
Formel: C₁₆H₂₆O
MW: 234,38 g/mol
Kokepunkt: 143°C
MDL nummer: MFCD00041929
CAS-nummer: 120-95-6
EINECS: 204-439-0
FN: 3077
ADR: 9,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=950607fa02c5eecacaabb14168df426833530fb7&vid=950607fa02c5eecacaabb14168df426833530fb7&prid=web&clid=SAPDAM
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance White or Colorless to Yellow to Green powder to lump to clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %