2,4-Dibromo-6-nitrophenol ≥98.0% (by GC)
Leverandør: TCI
Warning
Synonymer: 1,3-Dibromo-4-hydroxy-5-nitrobenzene
D5323-1G D5323-5G
TCIAD5323-1GEA 1025 NOK
TCIAD5323-1G TCIAD5323-5G
2,4-Dibromo-6-nitrophenol ≥98.0% (by GC)
2,4-Dibromo-6-nitrophenol
Formel: C₆H₃Br₂NO₃
MW: 296,9 g/mol
MDL nummer: MFCD00024232
CAS-nummer: 15969-09-2
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance White to Yellow to Green powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 116.0 to 120.0 deg-C