4,5-Dichloro-2-methyl-2H-pyridazin-3-one ≥98.0% (by GC)
Leverandør: TCI
Warning
Synonymer: 4,5-Dichloro-2-methylpyridazin-3(2H)-one
D5324-1G D5324-5G
TCIAD5324-1GEA 325 NOK
TCIAD5324-1G TCIAD5324-5G
4,5-Dichloro-2-methyl-2H-pyridazin-3-one ≥98.0% (by GC)
4,5-Dichloro-2-methyl-2H-pyridazin-3-one
Formel: C₅H₄Cl₂N₂O
MW: 179,01 g/mol
MDL nummer: MFCD00051686
CAS-nummer: 933-76-6
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance White to Orange to Green powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 87.0 to 91.0 deg-C