4,5-Dichloro-2-phenyl-3(2H)-pyridazinone ≥98.0% (by GC)
Leverandør: TCI
Warning
Synonymer: 4,5-Dichloro-2-phenylpyridazin-3(2H)-one
D5325-1G D5325-5G
TCIAD5325-1GEA 260 NOK
TCIAD5325-1G TCIAD5325-5G
4,5-Dichloro-2-phenyl-3(2H)-pyridazinone ≥98.0% (by GC)
4,5-Dichloro-2-phenyl-3(2H)-pyridazinone
Formel: C₁₀H₆Cl₂N₂O
MW: 241,07 g/mol
MDL nummer: MFCD00006470
CAS-nummer: 1698-53-9
EINECS: 216-917-6
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance White to Orange to Green powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 163.0 to 167.0 deg-C