(3,3,3-Trifluoropropyl)dimethoxymethylsilane ≥98.0% (by GC)
Leverandør: TCI
Warning
Synonymer: Dimethoxy(methyl)(3,3,3-trifluoropropyl)silane, 1,1,1-Trifluoro-3-[dimethoxy(methyl)silyl]propane
D5328-5G D5328-25G
TCIAD5328-5GEA 475 NOK
TCIAD5328-5G TCIAD5328-25G
(3,3,3-Trifluoropropyl)dimethoxymethylsilane ≥98.0% (by GC)
(3,3,3-Trifluoropropyl)dimethoxymethylsilane
Formel: C₆H₁₃F₃O₂Si
MW: 202,25 g/mol
Kokepunkt: 85°C
Flash punkt: 58°C
MDL nummer: MFCD00053175
CAS-nummer: 358-67-8
EINECS: 206-619-4
FN: 1993
ADR: 3,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=753030e3c7b1448d4dd5f790d65dc6ad8905f987&vid=753030e3c7b1448d4dd5f790d65dc6ad8905f987&prid=web&clid=SAPDAM
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %