Dehydrocostus Lactone ≥98.0% (by GC)
Leverandør: TCI
Synonymer: (3aS,6aR,9aR,9bS)-3,6,9-Trimethylenedecahydroazuleno[4,5-b]furan-2(3H)-one, (3aS,6aR,9aR,9bS)-3,6,9-Trimethylenedecahydroazuleno[4,5-b]furan-2(9bH)-one
D5366-10MG D5366-50MG
TCIAD5366-10MGEA 405 NOK
TCIAD5366-10MG TCIAD5366-50MG
Dehydrocostus Lactone ≥98.0% (by GC)
Dehydrocostus Lactone
Formel: C₁₅H₁₈O₂
MW: 230,31 g/mol
Lagringstemperatur: Kjøleskap
MDL nummer: MFCD00210277
CAS-nummer: 477-43-0
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance White to Light yellow powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 57.0 to 61.0 deg-C