(S)-2,4-Diphenyl-4,5-dihydrooxazole ≥98.0% (by GC)
Leverandør: TCI
Synonymer: (S)-Pheox
D5368-5G D5368-1G
TCIAD5368-5GEA 4575 NOK
TCIAD5368-5G TCIAD5368-1G
(S)-2,4-Diphenyl-4,5-dihydrooxazole ≥98.0% (by GC)
(S)-2,4-Diphenyl-4,5-dihydrooxazole
Formel: C₁₅H₁₃NO
CAS-nummer: 475571-19-8
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=dbae8cfc31a0cedbe52d28d9b06213a23ed6842e&vid=dbae8cfc31a0cedbe52d28d9b06213a23ed6842e&prid=web&clid=SAPDAM
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Optical purity (GC) min. 98.0 ee%