Dorsomorphin ≥97.0% (by HPLC)
Leverandør: TCI
|
Warning
|
Synonymer:
6-(4-(2-(Piperidin-1-yl)ethoxy)phenyl)-3-(pyridin-4-yl)pyrazolo[1,5-a]pyrimidine, 6-[4-(2-Piperidin-1-ylethoxy)phenyl]-3-pyridin-4-ylpyrazolo[1,5-a]pyrimidine
D5394-10MG
D5394-50MG
TCIAD5394-10MGEA
1375
NOK
TCIAD5394-10MG
TCIAD5394-50MG
Dorsomorphin ≥97.0% (by HPLC)
Dorsomorphin
Formel:
C₂₄H₂₅N₅O MW: 399,5 g/mol Lagringstemperatur: Kjøleskap |
MDL nummer:
MFCD08705402 CAS-nummer: 866405-64-3 |
Spesifikasjon Testresultater
Appearance | White to Yellow to Orange powder to crystal |
Purity (HPLC) | min. 97.0 area% |
Elemental analysis (Nitrogen) | 16.50 to 18.50 % |