1,3-Dimethylimidazolium-2-carboxylate ≥98.0% (by titrimetric analysis)
Leverandør: TCI
Warning
D5396-1G D5396-5G
TCIAD5396-1GEA 785 NOK
TCIAD5396-1G TCIAD5396-5G
1,3-Dimethylimidazolium-2-carboxylate ≥98.0% (by titrimetric analysis)
1,3-Dimethylimidazolium-2-carboxylate
Formel: C₆H₈N₂O₂
MW: 140,14 g/mol
Lagringstemperatur: Kjøleskap
MDL nummer: MFCD07636581
CAS-nummer: 536755-29-0
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance White to Light yellow to Light orange powder to crystal
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 %