2,7-Dibromo-9-heptyl-9H-carbazole ≥98.0% (by GC)
Leverandør: TCI
Warning
D5403-1G D5403-5G
TCIAD5403-1GEA 1350 NOK
TCIAD5403-1G TCIAD5403-5G
2,7-Dibromo-9-heptyl-9H-carbazole ≥98.0% (by GC)
2,7-Dibromo-9-heptyl-9H-carbazole
Formel: C₁₉H₂₁Br₂N
MW: 423,19 g/mol
MDL nummer: MFCD30742903
CAS-nummer: 1173071-58-3
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=50a74c0f9f3cdeec49716f88a49534b284ad6cef&vid=50a74c0f9f3cdeec49716f88a49534b284ad6cef&prid=web&clid=SAPDAM
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 72.0 to 76.0 deg-C