3,6-Dibromo-9-heptyl-9H-carbazole ≥98.0% (by GC)
Leverandør: TCI
|
Warning
|
D5404-1G
D5404-5G
TCIAD5404-1GEA
1675
NOK
TCIAD5404-1G
TCIAD5404-5G
3,6-Dibromo-9-heptyl-9H-carbazole ≥98.0% (by GC)
3,6-Dibromo-9-heptyl-9H-carbazole
Formel:
C₁₉H₂₁Br₂N MW: 423,19 g/mol |
MDL nummer:
MFCD31618132 CAS-nummer: 1103535-99-4 |
Spesifikasjon Testresultater
Appearance | White to Light yellow powder to crystal |
Purity (GC) | min. 98.0 % |
Melting point | 93.0 to 97.0 deg-C |