3,6-Dibromo-9-hexyl-9H-carbazole ≥98.0% (by GC)
Leverandør: TCI
|
Warning
|
D5410-1G
D5410-5G
TCIAD5410-1GEA
1275
NOK
TCIAD5410-1G
TCIAD5410-5G
3,6-Dibromo-9-hexyl-9H-carbazole ≥98.0% (by GC)
3,6-Dibromo-9-hexyl-9H-carbazole
Formel:
C₁₈H₁₉Br₂N MW: 409.17 g/mol |
MDL nummer:
MFCD23099108 CAS-nummer: 150623-72-6 |
|
Spesifikasjon Testresultater
Appearance | White to Light yellow powder to crystal |
Purity (GC) | min. 98.0 % |
Melting point | 98.0 to 102.0 deg-C |