3,3-Dimethyl-3,4-dihydro-2H-thieno[3,4-b][1,4]dioxepine ≥95.0% (by GC)
Leverandør: TCI
Synonymer:
3,4-(2,2'-Dimethylpropylenedioxy)thiophene
D5423-200MG
D5423-1G
TCIAD5423-200MGEA
825
NOK
TCIAD5423-200MG
TCIAD5423-1G
3,3-Dimethyl-3,4-dihydro-2H-thieno[3,4-b][1,4]dioxepine ≥95.0% (by GC)
3,3-Dimethyl-3,4-dihydro-2H-thieno[3,4-b][1,4]dioxepine
Formel:
C₉H₁₂O₂S MW: 184,25 g/mol Lagringstemperatur: Kjøleskap |
MDL nummer:
MFCD08705268 CAS-nummer: 255901-50-9 |
Spesifikasjon Testresultater
Appearance | White to Yellow to Green powder to lump |
Purity (GC) | min. 95.0 % |
Melting point | 42.0 to 46.0 deg-C |