2,7-Diphenyl-9H-carbazole ≥98.0% (by GC)
Leverandør: TCI
Warning
D5427-1G D5427-5G
TCIAD5427-1GEA 1100 NOK
TCIAD5427-1G TCIAD5427-5G
2,7-Diphenyl-9H-carbazole ≥98.0% (by GC)
2,7-Diphenyl-9H-carbazole
Formel: C₂₄H₁₇N
MDL nummer: MFCD30478534
CAS-nummer: 42448-04-4
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=9b5a4fa5d86d38de197e06d40ec9b905c1e98902&vid=9b5a4fa5d86d38de197e06d40ec9b905c1e98902&prid=web&clid=SAPDAM
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance White to Light yellow powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %