(2,3-Dihydrothieno[3,4-b][1,4]dioxin-2-yl)methanol ≥97.0% (by GC)
Leverandør: TCI
Synonymer: Hydroxymethyl EDOT, EDT-methanol
D5447-1G D5447-200MG
TCIAD5447-1GEA 2875 NOK
TCIAD5447-1G TCIAD5447-200MG
(2,3-Dihydrothieno[3,4-b][1,4]dioxin-2-yl)methanol ≥97.0% (by GC)
(2,3-Dihydrothieno[3,4-b][1,4]dioxin-2-yl)methanol
Formel: C₇H₈O₃S
MW: 172,20 g/mol
Kokepunkt: 120°C
Lagringstemperatur: Kjøleskap
MDL nummer: MFCD11045357
CAS-nummer: 146796-02-3
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance White to Light yellow to Light orange powder to crystal
Purity (GC) min. 97.0 %