2,7-Dibromo-9-phenyl-9H-fluoren-9-ol ≥98.0% (by GC)
Leverandør: TCI
Synonymer: 2,7-Dibromo-9-hydroxy-9-phenyl-9H-fluorene
D5448-5G D5448-25G
TCIAD5448-5GEA 1050 NOK
TCIAD5448-5G TCIAD5448-25G
2,7-Dibromo-9-phenyl-9H-fluoren-9-ol ≥98.0% (by GC)
2,7-Dibromo-9-phenyl-9H-fluoren-9-ol
Formel: C₁₉H₁₂Br₂O
MW: 416,11 g/mol
MDL nummer: MFCD09953789
CAS-nummer: 132717-37-4
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=61d2217146f2dddaf81d79e50047edcb7b95dc28&vid=61d2217146f2dddaf81d79e50047edcb7b95dc28&prid=web&clid=SAPDAM
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance White to Orange to Green powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 164.0 to 168.0 deg-C