Dacomitinib ≥98.0% (by HPLC)
Leverandør: TCI
Synonymer: (E)-N-[4-[(3-Chloro-4-fluorophenyl)amino]-7-methoxyquinazolin-6-yl]-4-(piperidin-1-yl)but-2-enamide, (E)-N-(4-((3-Chloro-4-fluorophenyl)amino)-7-methoxyquinazolin-6-yl)-4-(piperidin-1-yl)but-2-enamide, PF 00299804
D5450-250MG D5450-50MG
TCIAD5450-250MGEA 6225 NOK
TCIAD5450-250MG TCIAD5450-50MG
Dacomitinib ≥98.0% (by HPLC)
Dacomitinib
Formel: C₂₄H₂₅ClFN₅O₂
MW: 469,95 g/mol
Lagringstemperatur: Fryseskap
MDL nummer: MFCD19443734
CAS-nummer: 1110813-31-4
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance White to Light yellow powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Elemental analysis (Nitrogen) 14.00 to 16.00 %