4,6-Di(tert-butyl)benzene-1,3-diol ≥98.0% (by GC)
Leverandør: TCI
Warning
Synonymer: 4,6-Di-tert-butylresorcinol, 4,6-Di-tert-butylbenzene-1,3-diol
D5459-25G D5459-5G
TCIAD5459-25GEA 2700 NOK
TCIAD5459-25G TCIAD5459-5G
4,6-Di(tert-butyl)benzene-1,3-diol ≥98.0% (by GC)
4,6-Di(tert-butyl)benzene-1,3-diol
Formel: C₁₄H₂₂O₂
MW: 222,33 g/mol
MDL nummer: MFCD00044513
CAS-nummer: 5374-06-1
EINECS: 226-366-3
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance White to Gray to Brown powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 121.0 to 125.0 deg-C