Dihydromyricetin ≥97.0% (by HPLC)
Leverandør: TCI
Synonymer: (2R,3R)-3,5,7-Trihydroxy-2-(3,4,5-trihydroxyphenyl)-2,3-dihydrochromen-4-one, Ampelopsin, (2R,3R)-3,5,7-Trihydroxy-2-(3,4,5-trihydroxyphenyl)chroman-4-one
D5464-200MG D5464-1G
TCIAD5464-200MGEA 1300 NOK
TCIAD5464-200MG TCIAD5464-1G
Dihydromyricetin ≥97.0% (by HPLC)
Dihydromyricetin
Formel: C₁₅H₁₂O₈
MW: 320,25 g/mol
Smeltepunkt: 248°C
Lagringstemperatur: Kjøleskap
MDL nummer: MFCD00189451
CAS-nummer: 27200-12-0
Merck Indeks: 14,00579
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance White to Light yellow powder to crystal
Purity (HPLC) min. 97.0 area%
Specific rotation [a]20/D +15.5 to +17.0 deg (C=0.9, methanol)